Learn More
4-Nitrophenyl-beta-D-Glucopyranosid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15855178 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15855178 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15855178 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J19594.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl-beta-D-Glucopyranoside
CAS 2492-87-7
Schmelzpunkt 166°C to 167°C
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C12H15NO8
MDL-Nummer MFCD00006593
Menge 5 g
Beilstein 92211
Synonym 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranoside, pnpg, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, 1-o-p-nitrophenyl-d-glucose, 4-nitrophenyl beta-d-glucoside, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl beta-d-glucoside, glucoside, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl-beta-glucoside, p-nitrophenyl beta-glucoside
InChI-Schlüssel IFBHRQDFSNCLOZ-RMPHRYRLSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
IUPAC-Name (2 R,3 S,4 S,5 R,6 S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-Nitrophenoxy)oxan-3,4,5-Triol
Molekulargewicht (g/mol) 301.251
PubChem CID 92930
Formelmasse 301.25
Physikalische Form Kristallpulver