Learn More
4-Nitrophenyl-beta-D-Glucuronid, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10086393 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10086393 1 g Glasflasche 1 Gramm
10623352 50 mg Glasflasche 50 Milligramm
10168093 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10086393 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 336790010
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10344-94-2 | C12H12NO9 | 314.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10344-94-2
Summenformel C12H12NO9
Molekulargewicht (g/mol) 314.23
MDL-Nummer MFCD00036210
InChI-Schlüssel QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M
Synonym 4-Nitrophenyl-beta-D-glucuronid, 4-nitrophenylglucuronide, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl beta-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl b-d-glucosiduronic acid, p-nitrophenyl-b-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucuronide, beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl, labeled with carbon-14, 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranosiduronic acid
PubChem CID 82565
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(4-nitrophenoxy)oxan-2-carboxylat
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl-β-D-glucuronide
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.05% max. (p-Nitrophenol) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung −107° to −113° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Löslichkeitsinformationen (1% in water) Clear colorless to light yellow
Formelmasse 315.24
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit