Learn More
4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranosid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3779331 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10368970 1 g Glasflasche 1 Gramm
10494365 5 g Glasflasche 5 Gramm
10404375 25 g Glasflasche 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10368970
Marke: Thermo Scientific 303110010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2492-87-7 | C12H15NO8 | 301.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2492-87-7
Summenformel C12H15NO8
Molekulargewicht (g/mol) 301.25
MDL-Nummer MFCD00006593
InChI-Schlüssel IFBHRQDFSNCLOZ-RMPHRYRLSA-N
Synonym 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranoside, pnpg, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, 1-o-p-nitrophenyl-d-glucose, 4-nitrophenyl beta-d-glucoside, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl beta-d-glucoside, glucoside, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl-beta-glucoside, p-nitrophenyl beta-glucoside
PubChem CID 92930
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-Nitrophenoxy)oxan-3,4,5-Triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranoside
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 165.0°C to 168.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand − 107.50 (20.00°C c=1,H2O)
Spezifische Drehung − 107.50
Formelmasse 301.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver