Learn More
4-Nitrophenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10277700 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10277700 25 g Glasflasche -
10592651 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10277700 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 296700250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100-28-7 | C7H4N2O3 | 164.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-28-7
Summenformel C7H4N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.12
InChI-Schlüssel GFNKTLQTQSALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl isocyanate, p-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-nitro, 4-nitrophenylisocyanate, p-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, p-nitrophenyl ester, 1-isocyanato-4-nitro-benzene, isocyanic acid 4-nitrophenyl ester, timtec-bb sbb006628, 4-nitrobenzenisocyanate
PubChem CID 66012
IUPAC-Name 1-Isocyanato-4-nitrobenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl isocyanate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 56.0°C to 62.0°C
Farbe Gelb
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4NCO
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in benzene and toluene
Formelmasse 164.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff