Learn More
4-Nitrophenyl-Octanoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368565
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11368565 1 g 1 Gramm
11378565 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368565 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12022.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1956-10-1 | C14H19NO4 | 265.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1956-10-1
Summenformel C14H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 265.31
MDL-Nummer MFCD00024665
InChI-Schlüssel GGIDEJQGAZSTES-UHFFFAOYSA-N
ChEBI CHEBI:50182
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl octanoate
Dichte 1.082
Brechungsindex 1.512
Menge 1 g
Synonym 3,3'-diindolylmethane, di 1h-indol-3-yl methane, diindolylmethane, 3,3'-methylenediindole, 3,3'-methylenebis-1h-indole, 1h-indole, 3,3'-methylenebis, dim, 3-diindolyl methane, arundine, 3,3'-methylenebis 1h-indole
SMILES CCCCCCCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-Name 3-(1H-Indol-3-ylmethyl)-1H-Indol
PubChem CID 3071
Formelmasse 265.31
Reinheit (%) 97%