Learn More
4-Nitrophenylphenylsulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11443507 25 g 25 Gramm
11433507 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17278.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 952-97-6 | C12H9NO2S | 231.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 952-97-6
Summenformel C12H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 231.27
MDL-Nummer MFCD00024700
InChI-Schlüssel RJCBYBQJVXVVKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl phenyl sulfide, 4-nitrodiphenyl sulfide, 1-nitro-4-phenylsulfanyl benzene, p-nitrodiphenyl sulfide, p-nitrophenyl phenyl sulfide, 4-nitrodiphenyl thioether, 1-nitro-4-phenylthio benzene, phenyl p-nitrophenylsulfide, benzene, 1-nitro-4-phenylthio, sulfide, p-nitrophenyl phenyl
PubChem CID 13720
IUPAC-Name 1-Nitro-4-phenylsulfanylbenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(SC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl phenyl sulfide
Schmelzpunkt 54°C to 57°C
Menge 25 g
Formelmasse 231.27
Reinheit (%) 98%