Learn More
4-Nitrophenylphosphat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 15535896 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15535896 50 g 50 Gramm
15490210 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15535896 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 455010500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 330-13-2 | C6H6NO6P | 219.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 330-13-2
Summenformel C6H6NO6P
Molekulargewicht (g/mol) 219.09
InChI-Schlüssel XZKIHKMTEMTJQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl phosphate, 4-nitrophenyl dihydrogen phosphate, nitrophenylphosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl phosphate, p-nitrophenyl dihydrogen phosphate, p-nitrophenol phosphate, p-nitrophenylphosphate, pnpp
PubChem CID 378
ChEBI CHEBI:17440
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl phosphate
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Strukturformel O2NC6H4OP(O)(OH)2
Menge 50 g
Formelmasse 219.09
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenyl phosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.