Learn More
4-Nitrophenylphosphat-Dinatriumsalz-Hexahydrat, 5 mg Tabletten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450187
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Pc.
1000 Pc.
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15450187 100 Pc. 100 Stück
15460187 1000 Pc. 1000 Stück
2 options
Artikelnummer. 15450187
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61401.KN
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Substrat für die Bestimmung von Alkali- und Säurephosphatasen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Nitrophenylphosphat-Dinatriumsalz-Hexahydrat, das als chromogenes Substrat zur Bestimmung von Säure- und alkalischen Phosphatasen dient.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Die Tabletten sollten aufbewahrt werden -20° C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4264-83-9
Summenformel C6H4NNa2O6P
Molekulargewicht (g/mol) 263.05
MDL-Nummer MFCD00007319
InChI-Schlüssel VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Synonym pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
IUPAC-Name Dinatrium;(4-nitrophenyl)phosphat
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
Namenshinweis 5mg tablets
Farbe Gelb
Menge 100 Pc.
Beilstein 5324661
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 371.15 (263.05 Anhydrous)
Physikalische Form Tabletten