Learn More
4-Nitrophenylphosphat-Dinatriumsalzhexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082006
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11495053
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12310.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 333338-18-4 | C6H4NNa2O6P | 263.05 g/mol
Substrate for alkaline and acid phosphatase determinations4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate is a chromogenic substrate used in the determination of acid and alkaline phosphatases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Substrat zur Bestimmung der alkalischen und sauren Phosphatase. 4-Nitrophenylphosphat-Dinatriumsalz-Hexahydrat ist ein chromogenes Substrat, das zur Bestimmung von sauren und alkalischen Phosphatasen verwendet wird.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar. Unmischbar mit Ethanol und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 333338-18-4
Summenformel C6H4NNa2O6P
Molekulargewicht (g/mol) 263.05
MDL-Nummer MFCD00007319
InChI-Schlüssel VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Synonym pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
IUPAC-Name Dinatrium;(4-nitrophenyl)phosphat
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 5324661
Löslichkeitsinformationen Miscible with water. Immiscible with ethanol and acetone.
Formelmasse 371.15 (263.06 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%