Learn More
4-Nitrophenylsulfat, Kaliumsalz-Monohydrat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 10791915 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10791915 5 g Glasflasche 5 Gramm
10542821 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10791915 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 227490050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6217-68-1 | C6H4KNO6S | 257.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6217-68-1
Summenformel C6H4KNO6S
Molekulargewicht (g/mol) 257.26
MDL-Nummer MFCD00007466
InChI-Schlüssel BITVAZYUWRLLCN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium 4-nitrophenyl sulfate, potassium 4-nitrophenyl sulphate, 4-nitrophenyl sulfate potassium salt, potassium p-nitrophenyl sulfate, sulfuric acid, mono 4-nitrophenyl ester, potassium salt, sulfuric acid, mono 4-nitrophenyl ester, potassium salt 1:1, p-nitrophenyl sulfate potassium salt, potassium p-nitrophenyl sulphate, phenol, p-nitro-, hydrogen sulfate ester , potassium salt
PubChem CID 80348
IUPAC-Name Calium;-(4-nitrophenyl) sulfat
SMILES [K+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl sulfate, potassium salt
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 246.0°C to 250.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.05% max. free p-nitrophenol (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4OSO3K
Menge 5 g
Beilstein 06, II, 225
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble in water.
Formelmasse 257.26
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver