Learn More
4-Nitrophenylsulfat, Kaliumsalz-Monohydrat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Nitrophenyl sulfate, potassium salt |
| CAS Min. % | 99.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 246.0°C to 250.0°C |
| Farbe | Gelb |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 0.05% max. free p-nitrophenol (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | O2NC6H4OSO3K |
| Menge | 1 g |
| Show More |