Learn More
4-Nitrophenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432577
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11432577 250 g 250 Gramm
11422577 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11432577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14821.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 555-21-5 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 555-21-5
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.148
MDL-Nummer MFCD00007372
InChI-Schlüssel PXNJGLAVKOXITN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenylacetonitrile, p-nitrophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-nitro, 4-nitrobenzyl cyanide, 2-4-nitrophenyl acetonitrile, p-nitrobenzyl cyanide, p-nitrobenzylcyanide, 4-nitrobenzeneacetonitrile, acetonitrile, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl acetonitrile
PubChem CID 68386
IUPAC-Name 2-(4-Nitrophenyl)Acetonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1CC#N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenylacetonitrile
Schmelzpunkt 114°C to 117°C
Siedepunkt 195°C to 197°C (12 mmHg)
Menge 250 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 388442
Merck Index 14,6590
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 98%