Learn More
4-Nitrophenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10511231 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10511231 25 g Glasflasche 25 Gramm
10488730 100 g Glasflasche 100 Gramm
10056053 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10511231 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 166060250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 555-21-5 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 555-21-5
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
MDL-Nummer MFCD00007372
InChI-Schlüssel PXNJGLAVKOXITN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenylacetonitrile, p-nitrophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-nitro, 4-nitrobenzyl cyanide, 2-4-nitrophenyl acetonitrile, p-nitrobenzyl cyanide, p-nitrobenzylcyanide, 4-nitrobenzeneacetonitrile, acetonitrile, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl acetonitrile
PubChem CID 68386
IUPAC-Name 2-(4-Nitrophenyl)Acetonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1CC#N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenylacetonitrile
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 114°C to 118°C
Farbe Creme bis Gelb
Siedepunkt 195°C to 197°C (16.0 hPa)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4CH2CN
Menge 25 g
Beilstein 09, 456
Merck Index 15, 6678
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alchol,ether and benzene
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenylacetonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.