Learn More
4-Nitrophenyloxaminsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11320004
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11320004
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00325.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-94-6
Summenformel C8H6N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 210.15
MDL-Nummer MFCD00014709
InChI-Schlüssel ZEJKSYPGUAUQKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyloxamic acid, oxalyl-p-nitroaniline, n-4-nitrophenyl oxamic acid, 4'-nitrooxanilic acid, 2-4-nitrophenyl amino-2-oxoacetic acid, acetic acid, 4-nitrophenyl amino oxo, oxanilic acid, 4'-nitro, 4-nitrophenyl amino oxoacetic acid, 2-4-nitroanilino-2-oxoacetic acid, kyselina n-4-nitrofenyl oxamova czech
PubChem CID 7686
IUPAC-Name [(4-nitrophenyl)carbamoyl]formic acid
SMILES OC(=O)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyloxamic acid
Schmelzpunkt 205°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 2809447
Formelmasse 210.15
Reinheit (%) 98%