Learn More
4-Nitrophenylphosphorylcholin, TRC
Artikelnummer. 30474595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474595 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30474595 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN504465250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenylphosphorylcholine
CAS 21064-69-7
Summenformel C11 H17 N2 O6 P
Menge 250 mg
Synonym Ethanaminium, 2-[[hydroxy(4-nitrophenoxy)phosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, Choline, hydroxide, p-nitrophenyl hydrogen phosphate, inner salt (8CI), 4-Nitrophenyl phosphocholine, p-Nitrophenyl phosphorylcholine
InChI-Formel InChI=1S/C11H17N2O6P/c1-13(2,3)8-9-18-20(16,17)19-11-6-4-10(5-7-11)12(14)15/h4-7H,8-9H2,1-3H3
SMILES C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name (4-Nitrophenyl) 2-(trimethylazaniumyl)ethylphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 304.24
Formelmasse 304.0824