Learn More
4-Nitropyrene, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Nitropyrene |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H9NO2/c18-17(19)14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H |
| Formelmasse | 247.0633 |