Learn More
4-Nitropyridine N-Oxide, TRC
Artikelnummer. 30474915
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30474915 25 g 25 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30474915
Marke: Toronto Research Chemicals TRCN51992025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitropyridine N-Oxide
CAS 1124-33-0
Summenformel C5H4N2O3
Menge 25 g
Synonym 4-Nitropyridine 1-Oxide, 4-Nitropyridine Oxide, NSC 130895, NSC 5079, p-Nitropyridine N-Oxide
InChI-Formel InChI=1S/C5H4N2O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])cc1
IUPAC-Name 4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
Molekulargewicht (g/mol) 140.1
Formelmasse 140.0222