Learn More
4-Nitrochinolin-N-Oxid, TRC
Artikelnummer. 30427080
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427080 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427080 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN900715250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitroquinoline-1-oxide
CAS 56-57-5
Summenformel C9 H6 N2 O3
Menge 250 mg
Synonym 4-Nitroquinoline 1-Oxide, 4-Nitroquinoline N-Oxide
InChI-Formel InChI=1S/C9H6N2O3/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])c2ccccc12
IUPAC-Name 4-Nitro-1-oxidochinolin-1-ium
Molekulargewicht (g/mol) 190.16
Formelmasse 190.0378