Learn More
4-Nitrothalidomid, TRC
Artikelnummer. 30012893
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30012893 50 mg 50 Milligramm
30010026 5 mg 5 Milligramm
30007644 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30012893 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN56552550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19171-18-7
Summenformel C13H9N3O6
Molekulargewicht (g/mol) 303.23
Synonym 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-nitro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-nitro-isoindole-1,3-dione, 4-Nitro-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione;
IUPAC-Name 2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-Nitroisoindol-1,3-Dion
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Nitrothalidomide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H9N3O6/c17-9-5-4-8(11(18)14-9)15-12(19)6-2-1-3-7(16(21)22)10(6)13(15)20/h1-3,8H,4-5H2,(H,14,17,18)
Formelmasse 303.0491