Learn More
4-Nitrothiobenzimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498657 5 g 5 Gramm
15488657 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498657 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52140.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 26060-30-0 | C7H6N2O2S | 182.197 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26060-30-0
Summenformel C7H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 182.197
MDL-Nummer MFCD06150000
InChI-Schlüssel MDBQPBMIZPCKAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzothioamide, 4-nitro-thiobenzamide, 4-nitrobenzene-1-carbothioamide, 4-nitrothiobenzamide, benzenecarbothioamide,4-nitro, benzenecarbothioamide, 4-nitro, p-nitrothiobenzamide, 4-nitro-benzenecarbothioamide, 4-nitrobenzene-carbothioamide, amino 4-nitrophenyl methane-1-thione
PubChem CID 3000564
IUPAC-Name 4-Nitrobenzolcarbothioamid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=S)N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrothiobenzamide
Menge 5 g
Formelmasse 182.2
Reinheit (%) 97%