Learn More
4-Nonylphenol-13C6-Monoethoxylat, TRC
Artikelnummer. 30132449
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132449 5 mg 5 Milligramm
30011205 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132449 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN6504525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1346600-52-9
Summenformel C1113C6H28O2
Molekulargewicht (g/mol) 270.36
Synonym 2-(4-Nonylphenoxy)ethanol-13C6, 2-(p-Nonylphenoxy)ethanol-13C6, 2-(4-Nonylphenoxy)ethyl Alcohol-13C6, 2-(p-Nonylphenoxy)ethanol-13C6, 4-Nonylphenol Monoethoxylate-13C6, Ethylene Glycol Mono-p-nonylphenyl Ether-13C6, Ethylene Glycol p-Nonylphenyl Ether-13C6;
SMILES OCCO[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](CCCCCCCCC)[13CH]=[13CH]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nonyl Phenol-13C6 Monoethoxylate
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3/i10+1,11+1,12+1,13+1,16+1,17+1
Formelmasse 270.2291