Learn More
4-Nonylphenol (Gemisch verzweigter Isomere) (Technische Qualität), TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Nonylphenol |
| CAS | 84852-15-3 |
| Summenformel | C15 H24 O |
| Menge | 100 mL |
| Synonym | Phenol','4-nonyl-','branched, Nonylphenol, Monononylphenol, Nonylphenol (technical), 4-Nonylphenol (mixture of branched chain isomers) |
| InChI-Formel | InChI=1S/3C15H24O/c1-5-11(2)12(3)10-13(4)14-6-8-15(16)9-7-14;1-5-11(2)12(3)9-13(4)14-7-6-8-15(16)10-14;1-5-11(2)12(3)10-13(4)14-8-6-7-9-15(14)16/h6-9,11-13,16H,5,10H2,1-4H3;6-8,10-13,16H,5,9H2,1-4H3;6-9,11-13,16H,5,10H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC(C)C(C)CC(C)c1ccc(O)cc1.CCC(C)C(C)CC(C)c2cccc(O)c2.CCC(C)C(C)CC(C)c3ccccc3O |
| IUPAC-Name | 2-(4,5-Dimethylheptan-2-yl)phenol; 3-(4,5-Dimethylheptan-2-yl)phenol; 4-(4,5-Dimethylheptan-2-yl)phenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 204.3 |
| Formelmasse | 660.5481 |