Learn More
4-Nonylphenol (Gemisch verzweigter Isomere) (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30477478
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477478 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30477478 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN65043550ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nonylphenol
CAS 84852-15-3
Summenformel C15 H24 O
Menge 50 mL
Synonym Phenol','4-nonyl-','branched, Nonylphenol, Monononylphenol, Nonylphenol (technical), 4-Nonylphenol (mixture of branched chain isomers)
InChI-Formel InChI=1S/3C15H24O/c1-5-11(2)12(3)10-13(4)14-6-8-15(16)9-7-14;1-5-11(2)12(3)9-13(4)14-7-6-8-15(16)10-14;1-5-11(2)12(3)10-13(4)14-8-6-7-9-15(14)16/h6-9,11-13,16H,5,10H2,1-4H3;6-8,10-13,16H,5,9H2,1-4H3;6-9,11-13,16H,5,10H2,1-4H3
SMILES CCC(C)C(C)CC(C)c1ccc(O)cc1.CCC(C)C(C)CC(C)c2cccc(O)c2.CCC(C)C(C)CC(C)c3ccccc3O
IUPAC-Name 2-(4,5-Dimethylheptan-2-yl)phenol; 3-(4,5-Dimethylheptan-2-yl)phenol; 4-(4,5-Dimethylheptan-2-yl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 204.3
Formelmasse 660.5481