Learn More
4-O-Benzyl-Dopamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-O-Benzyl Dopamine |
| CAS | 94026-91-2 |
| Summenformel | C15H17NO2 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 5-(2-Aminoethyl)-2-(benzyloxy)phenol, 5-(2-Aminoethyl)-2-(phenylmethoxy)phenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H17NO2/c16-9-8-12-6-7-15(14(17)10-12)18-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-7,10,17H,8-9,11,16H2 |
| SMILES | NCCc1ccc(OCc2ccccc2)c(O)c1 |
| IUPAC-Name | 5-(2-Aminoethyl)-2-phenylmethoxyphenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 243.3 |
| Formelmasse | 243.1259 |