Learn More
4-O-Beta-Galactopyranosyl-D-mannopyranosid, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-O-beta-Galactopyranosyl-D-mannopyranoside |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8+,9-,10-,11?,12+/m1/s1 |
| Formelmasse | 342.1162 |
| Reinheit (%) | >95% |