Learn More
4-O-Methyl-D-Glucuronsäure, TRC
Artikelnummer. 30179059
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179059 1 mg 1 Milligramm
30179255 2.5 mg 2.50 Milligramm
30179048 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179059 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3228081MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2463-49-2
Summenformel C7 H12 O7
Molekulargewicht (g/mol) 208.17
Synonym 4-O-Methylglucuronic Acid
IUPAC-Name (2S,3S,4R,5R)-2,4,5-Trihydroxy-3-Methoxy-6-Oxohexansäure
SMILES CO[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-O-Methyl-D-glucuronic Acid linear
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O7/c1-14-6(5(11)7(12)13)4(10)3(9)2-8/h2-6,9-11H,1H3,(H,12,13)/t3-,4+,5-,6-/m0/s1
Formelmasse 208.0583