Learn More
4'-O-Methyl-d3 Quercetin (> 85%), TRC
Artikelnummer. 30477998
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477998 5 mg 5 Milligramm
30473799 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30477998 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3265825MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-O-Methyl-d3 Quercetin
Summenformel C16H9D3O7
Menge 5 mg
Synonym 3,5,7-Trihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxy-d3-phenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3,3',5,7-Tetrahydroxy-4'-methoxy-d3-flavone, Tamaraxetin-d3, 4'-Methoxy-d3-quercetin, 4'-Methyl-d3-quercetin, Quercetin 4'-methyl-d3 ether, Tamarixetin-d3
SMILES OC1=C(OC([2H])([2H])[2H])C=CC(C2=C(O)C(C3=C(O)C=C(O)C=C3O2)=O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 319.28