Learn More
STEMCELL Technologies 4-Octyl Itaconate
Artikelnummer. 17170342
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17170342 250 mg 250 Milligramm
17160342 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17170342 Lieferant STEMCELL Technologies Lieferanten-Nr. 74194
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Activates nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) protein
  • 4-Octyl Itaconate is a cell-permeable derivative of itaconate, a metabolite produced during the Krebs cycle
  • It is a potent activator of nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) via alkylation of the inhibitor of Nrf2 (Keap1), thereby promoting Nrf2-mediated transcriptional activation and downstream anti-oxidant and anti-inflammatory properties (Mills et al.; Tang et al.)
  • The itaconate pathway (IRG1-itaconate-SDH) plays a pivotal role in up-regulating tolerance and inhibiting the induction of trained immunity (Domínguez-Andrés et al.)
  • Counteracts the proinflammatory signals of succinate by inhibiting succinate dehydrogenase (SDH) and activating Nrf2 to limit inflammation in mouse and human macrophages (Lampropoulou et al.; Mills et al.)
  • Activates Nrf2 signaling in human macrophages, which has been shown to inhibit the production of pro-inflammatory cytokines including TNF-α, IL-1β, and IL-6 (Tang et al.)
Spezifikation
CAS 3133-16-2
Synonym 2-methylene-butanedioic acid; 4-octyl ester
Menge 250 mg
Summenformel C13H22O4
Reinheit ≥ 98%