missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Octyl Itaconate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16491016
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16491016 200 mg 200 Milligramm
16411616 500 mg 500 Milligramm
16425516 100 mg -
16440967 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16491016 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112675

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress 4-Octyl Itaconate is a cell-permeable Itaconate derivative. Itaconate is an anti-inflammatory metabolite that activates Nrf2 via alkylation of KEAP1.

4-Octyl Itaconate is a cell-permeable Itaconate derivative. Itaconate is an anti-inflammatory metabolite that activates Nrf2 via alkylation of KEAP1.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Octyl Itaconate
CAS 3133-16-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H22O4
Menge 200 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (412.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCCCCCCC)CC(C(O)=O)=C
Molekulargewicht (g/mol) 242.31
Formelmasse 242.31
Reinheit (%) 98.13%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.