Learn More
4'-Octylacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30410055
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410055 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410055 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO26803010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Octylacetophenone
CAS 10541-56-7
Summenformel C16H24O
Menge 10 g
Synonym 1-(4-Octylphenyl)ethanone, NSC 168987, p-Octylacetophenone, p-n-Octylacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C16H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-15-10-12-16(13-11-15)14(2)17/h10-13H,3-9H2,1-2H3
SMILES O=C(C)C1=CC=C(CCCCCCCC)C=C1
IUPAC-Name 1-(4-Octylphenyl)ethan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 232.36
Formelmasse 232.18