Learn More
4-Octin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10072920 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 10072920
Marke: Thermo Scientific Acros 223520100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1942-45-6 | C8H14 | 110.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1942-45-6
Summenformel C8H14
Molekulargewicht (g/mol) 110.2
MDL-Nummer MFCD00009471
InChI-Schlüssel GZTNBKQTTZSQNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-octyne, dipropylacetylene, 1,2-dipropylacetylene, di-n-propylacetylene, acmc-209ey0, 4-octyne 5g, n-c3h7c.$.cc3h7, 3,3?-dihexyloxacarbocyanine iodide
PubChem CID 16029
IUPAC-Name Oct-4-yn
SMILES CCCC#CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Octyne
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -103.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7500g/mL
Siedepunkt 131.0°C to 132.0°C
Flammpunkt 29°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2C≡CCH2CH2CH3
Brechungsindex 1.4240 to 1.4260
Menge 10 mL
Beilstein 01, III, 1006
Relative Dichte 0.75
Formelmasse 110.2
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Octyne
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.