Learn More
4-OH-Pyriproxyfen (4'-OH-Pyr) 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315828
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30315828 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315828 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16662550AL100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[4-[2-(2-Pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]phenol
CAS 159600-61-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-[4-[2-(2-Pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]phenol
Versandbedingung +20°C
Summenformel C20H19NO4
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 4’-Hydroxy-Pyriproxyfen, Pyriproxyfen-4'-hydroxy, 4-[4-[2-(2-Pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]phenol
InChI-Formel InChI=1S/C20H19NO4/c1-15(24-20-4-2-3-13-21-20)14-23-17-9-11-19(12-10-17)25-18-7-5-16(22)6-8-18/h2-13,15,22H,14H2,1H3
SMILES CC(COc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1)Oc3ccccn3
IUPAC-Name 4-[4-(2-Pyridin-2-yloxypropoxy)phenoxy]phenol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 337.37
Menge 1 mL
Formelmasse 337.1314 g/mol