Learn More
4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-7-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30388772
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30388772 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388772 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE59064810MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepine-7-carboxylic Acid
CAS 790681-57-1
Summenformel C10H9NO3S
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO3S/c12-9-3-4-15-8-2-1-6(10(13)14)5-7(8)11-9/h1-2,5H,3-4H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1ccc2SCCC(=O)Nc2c1
IUPAC-Name 4-Oxo-3,5-Dihydro-2H-1,5-Benzothiazepin-7-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 223.24
Formelmasse 223.0303