Learn More
4-Oxo-4-(2-thienyl)butanoic acid 97%, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Oxo-4-(2-thienyl)butanoic acid |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 118°C to 121°C |
| Farbe | Beige |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 184.21 |
| Mehr anzeigen |