Learn More
4-Oxo-4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]furan-3-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2702085
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10630923
Marke: Thermo Scientific Maybridge SEW02412CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 56671-28-4
Summenformel C9H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.159
MDL-Nummer MFCD00052170
InChI-Schlüssel FABBWECRHZNMDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran-3-carboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b furan-3-carboxylic acid, maybridge1_007745, 4-oxo-5,6,7-trihydrobenzo 1,2-b furan-3-carboxylic acid, oxotetrahydrobenzofurancarboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo-3-benzofurancarboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrocoumarone-3-carboxylic acid, 3-benzofurancarboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxobenzofuran-3-carboxylic acid
PubChem CID 713937
IUPAC-Name 4-Oxo-6,7-dihydro-5H-1-benzofuran-3-carbonsäure
SMILES C1CC2=C(C(=O)C1)C(=CO2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]furan-3-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 97%