Learn More
4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10572901 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10572901 25 g Glasflasche -
10139412 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10572901 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 123880250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4940-39-0 | C10H6O4 | 190.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4940-39-0
Summenformel C10H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 190.15
MDL-Nummer MFCD00006838
InChI-Schlüssel RVMGXWBCQGAWBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromocarb, chromone-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, atremon, chromonecarboxylic acid, lp-1, chromocarb inn:dcf, 2-chromonecarboxylic acid, chromocarbe inn-french
PubChem CID 2741
IUPAC-Name 4-Oxochromen-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C=C(O2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 260 °C
Farbe Beige bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 18, 428
Merck Index 15, 2241
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in ammonia,soluble in alcohol
Formelmasse 190.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.