Learn More
4-Oxo-4H-chromen-3-carbaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30372822
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30372822 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30372822 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE58883310MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
CAS 17422-74-1
Summenformel C10H6O3
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H6O3/c11-5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(9)10(7)12/h1-6H
SMILES O=CC1=COc2ccccc2C1=O
IUPAC-Name 4-Oxochromen-3-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 174.15
Formelmasse 174.0317