Learn More
4-Oxo-6-(2-oxo-5-vinylpyrrolidin-1-yl)hexansäure, TRC
Artikelnummer. 30415002
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30415002 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415002 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO85878025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Oxo-6-(2-oxo-5-vinylpyrrolidin-1-yl)hexanoic Acid
CAS 2512190-67-7
Summenformel C12H17NO4
Menge 25 mg
Synonym Vigabatrin Impurity 2
InChI-Formel InChI=1S/C12H17NO4/c1-2-9-3-5-11(15)13(9)8-7-10(14)4-6-12(16)17/h2,9H,1,3-8H2,(H,16,17)
SMILES C=CC1N(CCC(CCC(O)=O)=O)C(CC1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 239.27