Learn More
4-Oxo Cyclophosphamid, TRC
Artikelnummer. 30007889
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007889 1 mg 1 Milligramm
30004520 5 mg 5 Milligramm
30007102 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007889 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8499001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27046-19-1
Summenformel C7 H12 Cl2 N O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 276.05
IUPAC-Name 2-[bis(2-chlorethyl)amino]-2-oxo-1,3,2λ^{5}-dioxaphosphinan-5-one
SMILES ClCCN(CCCl)P1(=O)OCC(=O)CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Oxo Cyclophosphamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H12Cl2NO4P/c8-1-3-10(4-2-9)15(12)13-5-7(11)6-14-15/h1-6H2
Formelmasse 274.9881
Reinheit (%) >95%