Learn More
4-Oxo-TEMPO, freies Radikal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384444
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11384444
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01084.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2896-70-0 | C9H16NO2
4-Oxo-Tempo, Free radical is used as a useful Spin Trap for in Vitro Experiments. Reaction Between Tempone And Biologically Significant Reactive Oxygen Species can be monitored By Esr Spectroscopy. It is also used In the synthesis And Reactions Of Stable Nitroxyl Radicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Oxo-Tempo, freies Radikal, ist als sogenannte Spin-Trap für In-vitro-Experimente geeignet. Die Reaktion zwischen dem Tempon und biologisch bedeutsamen reaktiven Sauerstoffspezies kann mittels ESR-Spektroskopie überwacht werden. Es wird auch in der Synthese und in Reaktionen von stabilen Nitroxyl-Radikalen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), Aceton, DMSO, 100 % Ethanol und Diethylether. Nicht in Wasser Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2896-70-0
Summenformel C9H16NO2
MDL-Nummer MFCD00006187
Synonym 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Oxo-TEMPO
Namenshinweis free radical
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Menge 1 g
Beilstein 1818579
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly),acetone,DMSO,100% ethanol,and diethylether. Insoluble in water.
Formelmasse 170.23
Reinheit (%) 96%