Learn More
4-Oxocyclohexancarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30425592
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425592 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425592 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8700751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Oxocyclohexanecarboxylic Acid
CAS 874-61-3
Summenformel C7H10O3
Menge 1 g
Synonym 4-Ketocyclohexanecarboxylic Acid, 4-Ketocyclohexylcarboxylic Acid, 4-Oxo-1-cyclohexanecarboxylic Acid, 4-Oxocyclohexanecarboxylic Acid, Cyclohexanone-4-carboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
SMILES OC(=O)C1CCC(=O)CC1
IUPAC-Name 4-Oxocyclohexan-1-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 142.15
Formelmasse 142.063