missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Pentafluorothio)Benzamid, 97 %

Artikelnummer. 15436157
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15436157 1 g 1 Gramm
15446157 5 g 5 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15436157

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33345.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1020113-65-8
Summenformel C7H6F5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 247.183
MDL-Nummer MFCD16652448
InChI-Schlüssel MVRXMHQBQZQJMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentafluorosulfur benzamide, 4-pentafluoro-??-sulfanyl benzamide, 4-pentafluorothio benzamide
PubChem CID 59296134
IUPAC-Name 4-(Pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)benzamid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)N)S(F)(F)(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(Pentafluorothio)benzamide
Menge 1 g
Formelmasse 247.18
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.