Learn More
4-Penten-1-ol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Penten-1-ol is used as a reagent used in carbohydrate chemistry for n-Pentenyl Glycoside methodology in the rapid assembly of homoglycans exemplified with the nonasaccharide component of a high-mannose glycoprotein. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc. 4-Penten-1-ol is used to study the epoxidation of olefins with oxo-diperoxo tungstate(VI) complex as catalyst and bicarbonate as co-catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Penten-1-ol wird als Reagenz in der Kohlenhydratchemie für die n-Pentenylglykosid-Methodik bei der schnellen Zusammensetzung von Homoglykanen verwendet, die mit der Nonasaccharid-Komponente eines Glykoproteins mit hoher Mannose exemplarisch dargestellt werden. Ein Einsatz im agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffbereich usw. ist möglich. 4-Penten-1-ol wird verwendet, um die Epoxidation von Olefinen mit Oxo-Diperoxo-Wolfram(VI)-Komplex als Katalysator und Bikarbonat als Co-Katalysator zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslichkeit in Wasser: 57 g/l (25 °C)
Hinweise
Vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Ausschließlich unter einer Abzugshaube für chemische Dämpfe verwenden. Lagerung bei -8 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Penten-1-ol |
| Dichte | 0.84 |
| Siedepunkt | 134°C to 137°C |
| Flammpunkt | 43°C (109°F) |
| Brechungsindex | 1.43 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN1987 |
| Beilstein | 1560163 |
| Formelmasse | 86.13 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Penten-1-ol
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Contain: Pent-4-en-1-ol