Learn More
4-Pentenal, TRC
Artikelnummer. 30424747
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424747 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30424747 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2274051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pentenal
CAS 2100-17-6
Summenformel C5H8O
Menge 1 g
Synonym Pent-4-en-1-al
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h2,5H,1,3-4H2
SMILES C=CCCC=O
IUPAC-Name Pent-4-enal
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
Formelmasse 84.0575