Learn More
4-Pentylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10191242
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10191242 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10324752 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10191242 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB12834DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 10270-29-8
Summenformel C12H15N
Molekulargewicht (g/mol) 173.26
MDL-Nummer MFCD00218832
InChI-Schlüssel LGPQFJXPPKNHJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-pentylbenzonitrile, 4-pentylbenzenecarbonitrile, p-amylbenzonitrile, p-n-pentylbenzonitrile, benzonitrile, 4-pentyl
PubChem CID 264951
IUPAC-Name 4-Pentylbenzonitril
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pentylbenzonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4C6H4CN
Menge 1 g
Formelmasse 173.26
Reinheit (%) 97%