Learn More
4-Pentylbrombenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Pentylbromobenzene |
| CAS | 51554-95-1 |
| Summenformel | C11H15Br |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1-Bromo-4-pentylbenzene, 4-Pentylbromobenzene, 4-n-Pentylbromobenzene, p-Pentylbromobenzene, p-Pentylphenyl Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H15Br/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | BrC1=CC=C(CCCCC)C=C1 |
| IUPAC-Name | 1-Brom-4-pentylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 227.14 |
| Formelmasse | 226.04 |