Learn More
4-Pentyn-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30427501
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427501 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427501 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2275405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pentyn-1-ol
CAS 5390-04-5
Summenformel C5H8O
Menge 5 g
Synonym (3-Hydroxypropyl)acetylene, 1-Hydroxy-4-pentyne, 1-Pentyn-5-ol, 5-Hydroxy-1-pentyne, NSC 5274, Pent-4-yne-1-ol
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h1,6H,3-5H2
SMILES OCCCC#C
IUPAC-Name Pent-4-yn-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
Formelmasse 84.0575