Learn More
4-Pentyn-1-ol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Pentyn-1-ol |
| CAS | 5390-04-5 |
| Summenformel | C5H8O |
| Menge | 25 g |
| Synonym | (3-Hydroxypropyl)acetylene, 1-Hydroxy-4-pentyne, 1-Pentyn-5-ol, 5-Hydroxy-1-pentyne, NSC 5274, Pent-4-yne-1-ol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h1,6H,3-5H2 |
| SMILES | OCCCC#C |
| IUPAC-Name | Pent-4-yn-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 84.12 |
| Formelmasse | 84.0575 |