Learn More
4-Pentyn-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11387825 25 g 25 Gramm
11377825 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387825 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02752.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2117-11-5 | C7H14OSi | 142.27 g/mol
4-Pentyn-2-ol is used in Quantitative structure activity relationship (QSAR) studies pertaining to toxic levels of organic compounds in environmental situations. It is also used in the preparation of Fischer-type rhenium(III) benzoyldiazenido-2-oxacyclocarbenes. Further, it is used in the preparation of C-aryl glycosides by undergoing cycloaddition reaction with an aryl nitrile oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Pentyn-2-ol wird in Studien zur quantitativen Struktur-Wirkungsbeziehung (QSAR) verwendet, welche die toxischen Konzentrationen organischer Verbindungen in Umweltsituationen untersuchen. Wird auch bei der Herstellung von Rhenium(III)-benzoyldiazenid-2-oxacyclocarbenen nach Fischer verwendet. Weiteres Einsatzgebiet ist die Herstellung von C-Arylglykosiden durch Cycloaddition mit einem Arylnitriloxid.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2117-11-5
MDL-Nummer MFCD00004555
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pentyn-2-ol
Dichte 0.892
Siedepunkt 126°C to 127°C
Flammpunkt 37°C (98°F)
Summenformel C5H8O
Brechungsindex 1.438
Menge 25 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1734245
Synonym 4-pentyn-2-ol, 4-pentyne-2-ol, +--4-pentyn-2-ol, r,s-4-pentyn-2-ol, 4-hydroxypentyne, pentyne-4-ol, 4-pentin-2-ol, 1-methyl-3-butyn-1-ol, +/--4-pentyn-2-ol
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform and ethyl acetate.
InChI-Schlüssel JTHLRRZARWSHBE-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(CC#C)O
IUPAC-Name Pent-4-yn-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
PubChem CID 92915
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 97%