Learn More
4-Phenoxybenzaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Phenoxybenzaldehyde |
| CAS | 67-36-7 |
| Summenformel | C13H10O2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 4-Phenoxy-benzaldehyde, p-Phenoxy-benzaldehyde, 4-Formyldiphenyl Ether, 4-Phenoxybenzenecarboxaldehyde, p-Phenoxybenzaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H10O2/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H |
| SMILES | O=Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-Name | 4-Phenoxybenzaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 198.22 |
| Formelmasse | 198.0681 |